Key Documents
491071
Sigma-Aldrich
3,3′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,3-Bis(3-amino-15N-phenoxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OC6H415NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)