Documenti fondamentali
477222
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
purified by sublimation, ≥99%
Sinonimo/i:
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Beilstein:
471359
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystals
powder
solid
Purificato mediante
sublimation
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloroaniline (4-ClA) is a chlorinated aromatic amine that is formed as an intermediate during the microbial decomposition of phenylurea and phenylcarbamate. The formation of various oligomers by polymerization of 4-ClA with guaiacol in an aqueous solution containing oxidoreductases has been reported. 4-ClA undergoes decomposition via oxidation by fusarium oxysporum, a soil fungus.
Applicazioni
4-Chloroaniline may be used to synthesize:
  • 4-chloronitrosobenzene
  • 2-bromo-4-chloroaniline
  • 2,6-dibromo-4-chloroaniline
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Oxidative co-oligomerization of guaiacol and 4-chloroaniline.
Simmons KE, et al.
Environmental Science & Technology, 23(1), 115-121 (1989)
The action of chloride peroxidase on 4-chloroaniline. N-oxidation and ring halogenation.
Corbett MD, et al.
The Biochemical Journal, 187(3), 893-903 (1980)
Microbial oxidation of 4-chloroaniline.
D D Kaufman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(1), 127-132 (1973-01-01)
M D Corbett et al.
The Biochemical journal, 175(2), 353-360 (1978-11-01)
The incubation of 4-chloroaniline with chloroperoxidase and H2O2 resulted in a rapid formation of 4-chloronitrosobenzene. This enzymic oxidation displayed a pH optimum at 4.4 with a Km of 8.1x10(-4)M and catalytic-centre activity of 312. The initial rate of the reaction
D Mortenson et al.
International endodontic journal, 45(9), 878-882 (2012-04-11)
To determine if the formation of para-chloroaniline (PCA) can be avoided by using an alternative irrigant following sodium hypochlorite but before chlorhexidine. Fifty-five single-rooted teeth were decoronated, instrumented to size 40, .06 taper whilst being irrigated with 14% ethylene-diamine-tetra-acetic acid