Documenti fondamentali
491055
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline-d8
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1nc2c3nc([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
DGEZNRSVGBDHLK-PGRXLJNUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)