Documenti fondamentali
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4K15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Beilstein:
3639404
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)