Documenti fondamentali
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Concentrazione
~10 N in H2O
P. ebollizione
120.5 °C
Densità
1.422 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Ammonia-15N 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
299227
Ammonia-15N
Acido nitrico 70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
225711
Acido nitrico
Acido nitrico 0.1 M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Supelco
16355
Acido nitrico
Acido nitrico ACS reagent, ≥90.0%
Sigma-Aldrich
695041
Acido nitrico
Acido nitrico ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
Acido nitrico