Documenti fondamentali
489751
Sigma-Aldrich
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H415N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jan-Bernd Hövener et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(35), 11140-11162 (2018-02-28)
Magnetic resonance (MR) is one of the most versatile and useful physical effects used for human imaging, chemical analysis, and the elucidation of molecular structures. However, its full potential is rarely used, because only a small fraction of the nuclear