Key Documents
489263
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.060 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)