Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
481394
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
greener alternative
95%
Sinonimo/i:
Tin tetramethyl
About This Item
Formula condensata:
Sn(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.85
Beilstein:
3647887
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Punteggio alternativa più verde
old score: 16
new score: 12
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
74-75 °C (lit.)
Punto di fusione
−54 °C (lit.)
Densità
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Florian Dumitrache et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 10, 9-21 (2019-01-27)
Zn/F co-doped SnO2 nanoparticles with a mean diameter of less than 15 nm and a narrow size distribution were synthesized by a one-step laser pyrolysis technique using a reactive mixture containing tetramethyltin (SnMe4) and diethylzinc (ZnEt2) vapors, diluted Ar, O2