Documenti fondamentali
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
215-960-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0014 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
140 °C/10 hPa
Punto di fusione
-97 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
0.008 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 - 115 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)