479896
Luperox® 231, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
92%
Sinonimo/i:
1,1-Bis(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
Saggio
92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
Punto di fusione
≥50 °C (SADT) (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(C)(C)CC(C1)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C17H34O4/c1-13-10-16(8,9)12-17(11-13,20-18-14(2,3)4)21-19-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
NALFRYPTRXKZPN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Org. Perox. B
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2