478962
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
99%
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is also known as p-bromobenzaldehyde dimethyl acetal. It is employed during chemical decomposition of pladienolide D to benzylidene acetal.
Applicazioni
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 4-ethynylbenzaldehyde diethylacetal.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Total synthesis of the potent antitumor macrolides pladienolide B and D.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(23), 4350-4355 (2007)
X-ray crystal structures and conformational analysis of cyclic acetals derived from tartaric acid and rigid spacer units.
Structural Chemistry, 23(4), 1131-1142 (2012)