Documenti fondamentali
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO3
Peso molecolare:
325.40
Beilstein:
3623714
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
103-108 °C (dec.)
Gruppo funzionale
Fmoc
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)