Key Documents
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
210-217 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2