Key Documents
469475
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)-4-oxazolidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +92°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 97% (HPLC)
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1COCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO5/c14-11(15)10-7-17-8-13(10)12(16)18-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,15)/t10-/m1/s1
XRRRGBIMHQARMF-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
Useful chiral synthon (derived from serine) for the asymmetric synthesis of a variety of nitrogen-containing targets.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Falorni, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 287-287 (1995)
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.