8.07031
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine
About This Item
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
355 °C (DIN 51794)
pH
>7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
P. ebollizione
187 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C (DIN 51758)
Solubilità
40 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.955
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +38.0 - +41.0 °
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup