Key Documents
8.07047
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
220-098-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
355 °C
Potenza
980 mg/kg LD50, oral (Rat)
730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
P. eboll.
187 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup