Documenti fondamentali
455326
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marco Schaudt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1225-1228 (2009-12-18)
The synthesis and SAR of two series of bradykinin B(1) receptor antagonists is described. The benzamide moiety proved to be a suitable replacement for the aryl ester functionality of biaryl based antagonists. In addition, it was found that semicarbazides can