Documenti fondamentali
716243
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
36-44 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-9(2)15-8-10(7-14-15)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-9H,1-6H3
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant to synthesize:
  • Imidazo[1,2-a]pyrazine based phosphodiesterase 10A inhibitors.
  • Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-(3H)-one based KDM4 and KDM5 (histone lysine demethylase families) inhibitors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cell penetrant inhibitors of the KDM4 and KDM5 families of histone lysine demethylases. 2. Pyrido [3, 4-d] pyrimidin-4 (3 H)-one derivatives
Westaway SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(4), 1370-1387 (2016)