454699
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
97%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (S)-(+)-Methyl glycidyl ether
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?