Documenti fondamentali
449113
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g Cl- loading, 2 % cross-linked
Sinonimo/i:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
2 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
2.0-2.5 mmol/g Cl- loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)