182532
Poly(vinylbenzyl chloride), 60/40 mixture of 3- and 4-isomers
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
Sinonimo/i:
PVBC
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
Stringa SMILE
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a precursor to fabricate alkaline anion exchange membrane water electrolyzers(AAEMWE).
- As a hydroxide conducting polymer to prepare anion exchange membranesfor fuel cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?