444405
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-6-5-11-8-12/h1-8H
DCICUQFMCRPKHZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Vijay K Marrapu et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4302-4310 (2011-07-19)
A series of twenty seven novel aryloxy azolyl chalcones were synthesized and evaluated in vitro for the growth inhibition of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Ten compounds from this series exhibited good activity with MIC in the range of 3.12-0.78 μg/mL and
Tanvir Hussain et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(11), 4654-4660 (2009-08-12)
A series of new 3-[4-(1H-imidazol-1-yl) phenyl]prop-2-en-1-ones were synthesized by the condensation of various acetophenones with 4-(1H-imidazol-1-yl) benzaldehyde which was itself prepared by the N-arylation of imidazole using hexadecyltrimethylammonium bromide as catalyst for the first time. All the synthesized compounds were