678821
4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
81-85 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
DATXHLPRESKQJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.