Documenti fondamentali
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III) bromide hydrate
Sinonimo/i:
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
About This Item
Formula condensata:
IrBr3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.93 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Concentrazione
≤43.6% Ir (gravimetric)
Stringa SMILE
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.