Documenti fondamentali
425893
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol tris(octanoate-1-13C), Trioctanoin-carboxyls-13C3
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)613CO2CH2]2CHO213C(CH2)6CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1
VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
13C-trioctanoin: a nonradioactive breath test to detect fat malabsorption.
J B Watkins et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 90(3), 422-430 (1977-09-01)