Documenti fondamentali
715352
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1,2-13C2 sulfide
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
(Phenylthio)ethylene-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H5S13CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
liquid
P. ebollizione
94-95 °C/25 mmHg
Densità
1.057 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH]Sc1ccccc1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)