423793
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
TIBA solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in hexanes
P. eboll.
68-69 °C
Densità
0.695 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?