Documenti fondamentali
192708
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
Aluminumtriethanide
About This Item
Formula condensata:
Al(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.16
Beilstein:
3587229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Densità
0.848 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triethylaluminumsolution (triethylaluminum in toluene solution), is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Applicazioni
Triethylaluminum solution is used as a catalyst in the preparation of (2-chloroethyl)oxirane,(3-chloropropyl)oxirane, and (4-chlorobutyl)oxirane from the corresponding alkenols.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly [(2-chloroethyl) oxirane], poly [(3-chloropropyl)-oxirane] and poly [(4-chlorobutyl) oxirane]: New polyether elastomers of improved chemical reactivity
Shih JS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 20(10), 2839-2849 (1982)