386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Sinonimo/i:
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
25 wt. % in hexanes
Densità
0.701 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter