417793
5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
97%
Sinonimo/i:
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane, Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A new formulation for the treatment of acid-deterioration (Red Rot) in historic leathers: This study introduces a new formulation containing 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane for treating acid-deteriorated historic leather, highlighting its potential in preserving cultural heritage materials (A Lama et al., 2015).
- Use of aluminium alkoxide and oxazolidine II to treat acid-deteriorated historic leather: Examines the effectiveness of a treatment combining 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane with aluminium alkoxide on historic leather, comparing it to individual treatments to assess synergistic effects (A Lama et al., 2015).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?