72568
Nitrilotri(methylphosphonic acid)
≥95% (T)
Sinonimo/i:
ATMP, Aminotris(methylenephosphonic acid), [Bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid
Saggio
≥95% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
~215 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of hexagonal porous three-dimensional structures encapsulating a template, layered structures with intercalated templates or linear polymers.
- Synthesis of metal-organic frameworks in combination with uranyl nitrate.
- Preparation of ingredient of anticorrosive protective coatings on the steel surface.
- ATMP can also be employed as a scale inhibitor during squeeze treatments in oilfield operations.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?