T58203
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
95%
Sinonimo/i:
DMP-30
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the synthesis of water-soluble metal phthalocyanines bearing twelve dimethylamino groups.
- To prepare phenolate anion-based branched/cross-linked anion exchange membranes (AEMs).
- As a curing agent in the production of epoxy membranes.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T58203-250ML | 4061837348259 |
T58203-1L | |
T58203-50ML | 4061837018671 |
T58203-5ML |