45345
Epoxy embedding medium
for microscopy
Sinonimo/i:
Epon™ 812 substitute
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
for microscopy
Stato
viscous liquid
Impurezze
glycerol glycidyl ethers
Colore
colorless to faint yellow
Indice di rifrazione
n/D 1.480-1.483
Compatibilità
suitable for (use as an embedding medium)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)