Documenti fondamentali
31190
Sigma-Aldrich
D.E.R. 732
used as embedding medium
Sinonimo/i:
Epoxy-Resin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Categorie correlate
Applicazioni
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
Note legali
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)