Documenti fondamentali
416940
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
280-284 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
416940-10G4061832089959
416940-1G