Documenti fondamentali
414670
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CI
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CI
InChI
1S/C5H9ISi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Indium powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264032
Indium
Novel polyacetylenes containing pendant 1-pyrenyl groups: synthesis, characterization, and thermal and optical properties.
Rivera E, et al.
Polymer, 43(19), 5059-5068 (2009)
Elodie E Marlier et al.
Inorganic chemistry, 51(4), 2079-2085 (2012-02-11)
A model for cobalamin was synthesized using a new monoanionic tetradentate nitrogen donor ligand; 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine (Tol-BDI((2-pp)2)H) (1), which utilizes isopropylpyridines as pendant arms on a β-diketiminate (BDI) backbone. During the synthesis of 1, the rearrangement product, Tol-BDI((2-pp)(4-pp))H (2) was observed.