413615
Barium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
740 °C (lit.)
Densità
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?