Key Documents
409324
Sigma-Aldrich
Ioduro di alluminio
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ioduro di alluminio(III), Triioduro di alluminio
About This Item
Formula condensata:
AlI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 178 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
191 °C (lit.)
Densità
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Aluminum iodide (AlI3) is a strong Lewis acid that is used as an electrolyte additive in electrochemical energy storage and conversion devices.
Applicazioni
Aluminum iodide can be used as:
  • An electrolyte additive for the pretreatment of Li metal electrodes. The addition of AlI3 provides a durable Li interface with high Li cyclability.
  • A homogeneous redox mediator for rechargeable Al-CO2batteries with high discharge voltage and a high capacity. These secondary batteries are promising rechargeable systems for future grid energy storage applications.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges