Documenti fondamentali
449628
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride
anhydrous, powder, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
About This Item
Formula condensata:
AlF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
1290 °C (lit.)
Densità
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Applied Physics Letters, 69, 2012-2012 (1996)
Optics Communications, 132, 73-73 (1996)
Catalysis Letters, 41, 221-221 (1996)
Lecoq, A.; et al.
Non-Cryst. Solids, 41, 209-209 (1980)
Journal of Luminescence, 69, 121-121 (1996)