Documenti fondamentali
241555
Sigma-Aldrich
Phosphorus triiodide
99%
Sinonimo/i:
Phosphorus(III) iodide
About This Item
Formula condensata:
PI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
61 °C (lit.)
Densità
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phosphorus triiodide (PI3) is a trihalide of phosphorus that can be used as a deactivator and a deoxygenating agent.
Applicazioni
PI3 is used in the synthesis of black phosphate crystal, which can be used as a semiconducting material for optoelectronic applications. It is also a source of triiodide that can be utilized as a charge carrier in electrolytes for dye sensitized solar cells.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Understanding the growth of black phosphorus crystals.
Zhao M, et al.
CrystEngComm, 18(40), 7737-7744 (2016)
Photoelectrochemistry of mesoporous NiO electrodes in iodide/triiodide electrolytes.
Zhu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(47), 17455-17458 (2007)
Phosphorus tri-iodide (PI 3), a powerful deoxygenating agent.
Denis JN and Krief A
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 544-545 (1980)