Documenti fondamentali
430684
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium dibromide
About This Item
Formula condensata:
SrBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Caratteristiche e vantaggi
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)