411914
3-Nitrophthalonitrile
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(C#N)c1C#N
InChI
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-2-1-3-8(11(12)13)7(6)5-10/h1-3H
UZJZIZFCQFZDHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?