Documenti fondamentali
8.00593
Sigma-Aldrich
Phthalonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Phthalonitrile, 1,2-Benzenedicarbonitrile
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
202-044-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Temp. autoaccensione
>580 °C
Potenza
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 ( in H2O)
Punto di fusione
138-141 °C
Temp. transizione
flash point >130 °C
Solubilità
0.56 g/L
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 138 °C
- upper value: ≤ 141 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1