422649
4,5-Dichlorophthalonitrile
99%
Sinonimo/i:
1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4,5-Dichloro-1,2-dicyanobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-Dicyano-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?