Documenti fondamentali
398411
Sigma-Aldrich
Gold(I) iodide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gold monoiodide
About This Item
Formula condensata:
AuI
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gold
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Densità
8.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Au]
InChI
1S/Au.HI/h;1H/q+1;/p-1
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
AuI can be prepared by adding KI in an acidic solution of HAuCl4.
Applicazioni
Gold(I) iodide may be used as a catalyst in Sonogashira reactions, wherein terminal alkynes were reacted with aryl iodides and bromides to yield corresponding cross coupling products.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synth. Meth. Organomet. Inorg. Chem., 60-60 (1997)
Gold (I) iodide catalyzed Sonogashira reactions.
Li P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 35, 5946-5951 (2008)
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.