334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Sinonimo/i:
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
Stringa SMILE
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
334545-1G | 4061835374465 |
334545-5G | 4061826738320 |