Documenti fondamentali
392561
Sigma-Aldrich
Methyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
Sinonimo/i:
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.37
Beilstein:
4291461
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)