388416
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. eboll.
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?