8.13885
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
Sinonimo/i:
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
Stato
powder
Punto di fusione
42-47 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3