Key Documents
06913
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-18-crown-6
technical
Sinonimo/i:
(Benzo-18-crown-6)-4′-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.37
Beilstein:
5296463
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Impurezze
≤10% water
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C16H25NO6/c17-14-1-2-15-16(13-14)23-12-10-21-8-6-19-4-3-18-5-7-20-9-11-22-15/h1-2,13H,3-12,17H2
PZXYILUXRGTFGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Aminobenzo-18-crown-6 is a cyclic compound. It is widely used as an ionophore. It coordinates with metal ions more readily than other ligands because of its planar oxygen atoms which provide a strong negative potential barrier.
Applicazioni
4′-Aminobenzo-18-crown-6 can be easily functionalized with magnetic nanoparticles and used as a solid-phase extraction adsorbent for the determination of Pb2+. It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.
Altre note
Derivative of 18-crown-6 which can be derivatized by alkylation or acylation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Ozeki et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1353-1353 (1988)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 4385-4385 (1988)
S. Shinkai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 4458-4458 (1987)
R. Ungaro et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 5198-5198 (1976)